Bisacrylamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N'-Methylendiacrylamid, BIS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.10897.0050 1.10897.0100 1.10897.1000
1.10897.0050EA 44.3 EUR
1.10897.0050 1.10897.0100 1.10897.1000
Bisacrylamid, Sigma-Aldrich®
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
UN: 2811
ADR: 6.1,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric following saponification) (%) min. 99,0
DNases not detectable
Free acid (acrylic acid) (%) max. 0,02
Heavy metals (as Pb) (%) max. 0,001
Identity (IR-Spectrum) passes test
Water (%) max. 0,5