Allylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acetic acid allyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
185248-100ML 185248-500ML
SIAL185248-100MLEA 38.7 EUR
SIAL185248-100ML SIAL185248-500ML
Allylacetat, Sigma-Aldrich®
Allylacetat
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –96 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008721
CAS-Nummer: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00293