Ethyloleat 70%, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ölsäureethylester, cis-9-Octadecensäureethylester
A15601.0B
A15601.0I
A15601.30
A15601.0BEA
96.9
EUR
A15601.0B
A15601.0I
A15601.30
Ethyloleat 70%, tech.
Ethyloleat
Purity: 70%
CAS No.: 111-62-6
Molecular Formula: C20H38O2
Formula Weight: 310.53
Flash Point:
Formel:
C₂₀H₃₈O₂ Molecular Weight: 310,52 g/mol Siedepunkt: 205…208 °C Schmelzpunkt: –32 °C Dichte: 0,87 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009579 CAS-Nummer: 111-62-6 EINECS: 203-889-5 Merck Index: 12,06965 |