Ethyloleat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ölsäureethylester, cis-9-Octadecensäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
268011-5G 268011-25G
SIAL268011-5GEA 53.3 EUR
SIAL268011-5G SIAL268011-25G
Ethyloleat, Sigma-Aldrich®
Ethyloleat
Formel: C₂₀H₃₈O₂
Molecular Weight: 310,52 g/mol
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009579
CAS-Nummer: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 12,06965