Dibutylmaleat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Maleinsäuredibutylester
353100010 353102500
ACRO353100010EA 59.8 EUR
ACRO353100010 ACRO353102500
Dibutylmaleat 97%
Dibutylmaleat
Formel: C₁₂H₂₀O₄
Molecular Weight: 228,29 g/mol
Siedepunkt: 274…277 °C
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009447
CAS-Nummer: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %