Diethylfumarat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Fumarsäurediethylester
114380010 114380100 114382500
ACRO114380010EA 206 EUR
ACRO114380010 ACRO114380100 ACRO114382500
Diethylfumarat 98%
Diethylfumarat
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Siedepunkt: 218…219 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1…2 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064455
CAS-Nummer: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4396 to 1.4416 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %