Dimethylfumarat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Fumaric acid dimethyl ester
222180250 222181000 222185000
ACRO222180250EA 34.1 EUR
ACRO222180250 ACRO222181000 ACRO222185000
Dimethylfumarat 99%
Dimethylfumarat
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
Siedepunkt: 192…193 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064438
CAS-Nummer: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 13,04308
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1.5 % (as Fumaric acid)