4-Pentensäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Allylessigsäure
269020250 269020050 269021000
ACRO269020250EA 110 EUR
ACRO269020250 ACRO269020050 ACRO269021000
4-Pentensäure 99%
4-Pentensäure
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 83…84 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: –22.5 °C
Dichte: 0.975 g/cm³
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004408
CAS-Nummer: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
UN: 3265
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4303 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.971 to 0.979