4-Pentensäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Allylessigsäure
002777-25G 002777-100G
FLUO002777-25GEA 97.2 EUR
FLUO002777-25G FLUO002777-100G
4-Pentensäure
4-Pentensäure
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004408
CAS-Nummer: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
UN: 3265
ADR: 8 III