4-Pentensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Allylessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
245925-25G 245925-5G
SIAL245925-25GEA 150 EUR
SIAL245925-25G SIAL245925-5G
4-Pentensäure, Sigma-Aldrich®
4-Pentensäure
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004408
CAS-Nummer: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
UN: 3265
ADR: 8 III