4-Pentensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Allylessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W284300-100G-K W284300-1KG-K W284300-25G-K
SIALW284300-100G-KEA 114 EUR
SIALW284300-100G-K SIALW284300-1KG-K SIALW284300-25G-K
4-Pentensäure, Sigma-Aldrich®
4-Pentensäure
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004408
CAS-Nummer: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
UN: 3265
ADR: 8 III