Natriumoleat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: cis-9-Octadecensäuremethylester Natriumsalz, Ölsäure Natriumsalz
26125-15KG 26125-1KG 26125-6X1KG
SIAL26125-15KGEA 405 EUR
SIAL26125-15KG SIAL26125-1KG SIAL26125-6X1KG
Natriumoleat, Sigma-Aldrich®
Natriumoleat
Formel: C₁₈H₃₃NaO₂
Molecular Weight: 304.45 g/mol
Schmelzpunkt: 232…235 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00004438
CAS-Nummer: 143-19-1
EINECS: 205-591-0