Maleinsäure, EMPROVE® ESSENTIAL NF, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
8.17058.1000 8.17058.9025
8.17058.1000EA 267 EUR
8.17058.1000 8.17058.9025
Maleinsäure, EMPROVE® ESSENTIAL NF, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Maleinsäure
Formel: C₄H₄O₄
Molecular Weight: 116.07 g/mol
Siedepunkt: 256
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Dichte: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063177
CAS-Nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM