Maleinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M0375-1KG M0375-25KG M0375-500G M0375-100G
SIALM0375-1KGEA 72 EUR
SIALM0375-1KG SIALM0375-25KG SIALM0375-500G SIALM0375-100G
Maleinsäure, Sigma-Aldrich®
Maleinsäure
Formel: C₄H₄O₄
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063177
CAS-Nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM