Fumarsäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
119750010 119750025 119751000 119750100
ACRO119750010EA 38.8 EUR
ACRO119750010 ACRO119750025 ACRO119751000 ACRO119750100
Fumarsäure 99+%
Fumarsäure
Formel: C₄H₄O₄
Molecular Weight: 116,07 g/mol
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 295…300 °C (Subl.)
Dichte: 1,62 g/cm³
Flammpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002700
CAS-Nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 295 to 300 °C
Water ≤0.25 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)