Fumarsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
A10976.0C A10976.0E A10976.36
A10976.0CEA 189 EUR
A10976.0C A10976.0E A10976.36
Fumarsäure ≥99%
Fumarsäure
Purity: 99% CAS No.: 110-17-8 Molecular Formula: HO2CCH=CHCO2H Formula Weight: 116.07 Flash Point: 273°(523°F) Odour: Odourless pH: 2.1 Melting Point: ca 299° subl. Beilstein Reference: 605763 Merck Reference: 14,4287 MDL No.: MFCD00002700
Formel: C₄H₄O₄
Molecular Weight: 116,07 g/mol
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 299 °C (Subl.)
Dichte: 1,625
Flammpunkt: 273 °C (523 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002700
CAS-Nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 14,4287