Fumarsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W248800-1KG-K W248800-25KG-K
SIALW248800-1KG-KEA 87.8 EUR
SIALW248800-1KG-K SIALW248800-25KG-K
Fumarsäure, Sigma-Aldrich®
Fumarsäure
Formel: C₄H₄O₄
Molecular Weight: 116,07 g/mol
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 287 °C
Dichte: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 273 °C
MDL: MFCD00002700
CAS-Nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308