1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylen ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2-(2-Ethenyloxyethoxy)ethoxy)ethen, 1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethen, Diethylenglycoldivinylether, 1,1'-(Oxybis(ethylenoxy))diethen, 1,1'-(Oxybis(ethylenoxy))diethylen
Stabilisierung: 0.1% Stabilisiert mit Kaliumhydroxid
L12501.09 L12501.18
L12501.09EA 44.4 EUR
L12501.09 L12501.18
1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylen ≥98% stabilisiert
1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylen
Stabilized 0.1% potassium hydroxide
Purity: 98% CAS No.: 764-99-8 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4470 Melting Point: -21° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 1752316 MDL No.: MFCD00054610
Formel: H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Siedepunkt: 198…199 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0.968
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054610
CAS-Nummer: 764-99-8
EINECS: 212-133-3