Allylethylether
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Ethylallylether
001098-25G 001098-5G
FLUO001098-25GEA 0 EUR
FLUO001098-25G FLUO001098-5G
Allylethylether
Allylethylether
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7559 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009255
CAS-Nummer: 557-31-3
EINECS: 209-169-7
UN: 2335
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00290