3-Methoxypropen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Allyl methyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
678201-25G 678201-5G
SIAL678201-25GEA 262 EUR
SIAL678201-25G SIAL678201-5G
3-Methoxypropen, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropen
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008649
CAS-Nummer: 627-40-7
EINECS: 210-997-6
UN: 3271
ADR: 3,II