Maleinsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Furandion
A12178.0B
A12178.0I
A12178.30
A12178.0BEA
30.4
EUR
A12178.0B
A12178.0I
A12178.30
Maleinsäureanhydrid ≥98%
Maleinsäureanhydrid
Purity: 98+%
CAS No.: 108-31-6
Molecular Formula: C4H2O3
Formula Weight: 98.06
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 202°
Beilstein Reference: 106909
Merck Reference: 14,5704
UN No.: 2215
MDL No.: MFCD00005518
Formel:
C₄H₂O₃ Molecular Weight: 98,06 g/mol Siedepunkt: 202 °C Schmelzpunkt: 52…56 °C Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 103 °C (217 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005518 CAS-Nummer: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 UN: 2215 ADR: 8,III Merck Index: 14,5704 |