Maleinsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,5-Furandion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
63200-100G-F 63200-500G-F
SIAL63200-100G-FEA 34.5 EUR
SIAL63200-100G-F SIAL63200-500G-F
Maleinsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Maleinsäureanhydrid
Formel: C₄H₂O₃
Molecular Weight: 98,06 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005518
CAS-Nummer: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48fcfd091622f49001009b383d7d62edf3521f5&vid=ca4d52f333124f172be23afe0d6384d67fc57a66&prid=web&clid=SAPDAM