Maleinsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Furandion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M188-1KG-A
M188-25G-A
M188-25KG-A
M188-5KG-A
SIALM188-1KG-AEA
82.3
EUR
SIALM188-1KG-A
SIALM188-25G-A
SIALM188-25KG-A
SIALM188-5KG-A
Maleinsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Maleinsäureanhydrid
Formel:
C₄H₂O₃ Molecular Weight: 98,06 g/mol Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 51…53 °C Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005518 CAS-Nummer: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 UN: 2215 ADR: 8,III Merck Index: 13,05727 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...