Citraconsäureanhydrid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: cis-Propen-1,2-dicarbonsäureanhydrid
154791000 154792500 154790010 154790250
ACRO154791000EA 49.5 EUR
ACRO154791000 ACRO154792500 ACRO154790010 ACRO154790250
Citraconsäureanhydrid 98%
Citraconsäureanhydrid
Formel: C₅H₄O₃
Molecular Weight: 112,08 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 6…7 °C
Dichte: 1,245 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005522
CAS-Nummer: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure