Citraconsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
cis-Propen-1,2-dicarbonsäureanhydrid
L05238.14
L05238.22
L05238.36
L05238.14EA
27.1
EUR
L05238.14
L05238.22
L05238.36
Citraconsäureanhydrid ≥98%
Citraconsäureanhydrid
Purity: 98%
CAS No.: 616-02-4
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4710
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 1835
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005522
Formel:
C₅H₄O₃ Molecular Weight: 112.08 g/mol Siedepunkt: 213…214 °C Schmelzpunkt: 7…8 °C Dichte: 1.243 Flammpunkt: 101 °C (213 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005522 CAS-Nummer: 616-02-4 EINECS: 210-459-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |