10-Undecen-1-ol 98+% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Undecen-11-ol
388990250 388991000
ACRO388990250EA 34.3 EUR
ACRO388990250 ACRO388991000
10-Undecen-1-ol 98+% stabilisiert
10-Undecen-1-ol
Formel: C₁₁H₂₂O
Molecular Weight: 170,3 g/mol
Siedepunkt: 245…248 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,846 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004750
CAS-Nummer: 112-43-6
EINECS: 203-971-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer Abt 0.1% alpha-tocopherol (synthetic)