10-Undecen-1-ol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Undecen-11-ol
A14002.14
A14002.22
A14002.36
A14002.14EA
32.2
EUR
A14002.14
A14002.22
A14002.36
10-Undecen-1-ol ≥99%
10-Undecen-1-ol
Purity: 99%
CAS No.: 112-43-6
Molecular Formula: C11H22O
Formula Weight: 170.30
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -3°
Boiling Point: 132-133°/15mm
Beilstein Reference: 1753225
MDL No.: MFCD00004750
Formel:
C₁₁H₂₂O Molecular Weight: 170,3 g/mol Siedepunkt: 132…133 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 0,848 Flammpunkt: 93 °C (199 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004750 CAS-Nummer: 112-43-6 EINECS: 203-971-0 |