10-Undecen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Undecen-11-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
U2008-100G
U2008-25G
SIALU2008-100GEA
132
EUR
SIALU2008-100G
SIALU2008-25G
10-Undecen-1-ol, Sigma-Aldrich®
10-Undecen-1-ol
Formel:
C₁₁H₂₂O Molecular Weight: 170,3 g/mol Siedepunkt: 75…80 °C (0,05 mmHg) Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 0,86 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00004750 CAS-Nummer: 112-43-6 EINECS: 203-971-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...