Allylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Propen-1-ol, 3-Hydroxypropen
A15026.AP
A15026.AE
A15026.AU
A15026.APEA
60.1
EUR
A15026.AP
A15026.AE
A15026.AU
Allylalkohol ≥98%
Allylalkohol
Purity: 98+%
CAS No.: 107-18-6
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Pungent
Melting Point: -129°
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 605307
Merck Reference: 14,286
UN No.: 1098
MDL No.: MFCD00002920
Formel:
C₃H₆O Molecular Weight: 58.08 g/mol Siedepunkt: 95…97 °C Schmelzpunkt: –129 °C Dichte: 0.852 Flammpunkt: 22 °C (71 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002920 CAS-Nummer: 107-18-6 EINECS: 203-470-7 UN: 1098 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,00283 |