Allylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Propen-1-ol, 3-Hydroxypropen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00974.0100 8.00974.1000
8.00974.0100EA 54.2 EUR
8.00974.0100 8.00974.1000
Allylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Allylalkohol
Formel: C₃H₆O
Molecular Weight: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 97
Schmelzpunkt: –129 °C
Dichte: 0.854 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 21
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002920
CAS-Nummer: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1 (3) I
Merck Index: 13,00283