Allylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Propen-1-ol, 3-Hydroxypropen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
240532-100ML 240532-5ML 240532-500ML
SIAL240532-100MLEA 32.3 EUR
SIAL240532-100ML SIAL240532-5ML SIAL240532-500ML
Allylalkohol, Sigma-Aldrich®
Allylalkohol
Formel: C₃H₆O
Molecular Weight: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –129 °C
Dichte: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002920
CAS-Nummer: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,00283