3-Buten-1-ol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-Hydroxy-1-buten, Allylcarbinol, 1-Buten-4-ol
295750250 295751000 295755000
ACRO295750250EA 118 EUR
ACRO295750250 ACRO295751000 ACRO295755000
3-Buten-1-ol 98+%
3-Buten-1-ol
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %