4-Penten-1-ol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Penten-5-ol, 2-Allylethanol
150010100 150010500
ACRO150010100EA 91.1 EUR
ACRO150010100 ACRO150010500
4-Penten-1-ol 99%
4-Penten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,834 g/cm³
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002975
CAS-Nummer: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4289 to 1.4309 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %