4-Penten-1-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Penten-5-ol, 2-Allylethanol
A11178.14
A11178.22
A11178.06
AB118419.0025
A11178.14EA
176
EUR
A11178.14
A11178.22
A11178.06
ABCRAB118419.0025
4-Penten-1-ol ≥98%
4-Penten-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 821-09-0
Molecular Formula: H2C=CH(CH2)3OH
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 43°(109°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.840
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 134-137°
Beilstein Reference: 1560163
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002975
Formel:
C₅H₁₀O Siedepunkt: 134…137 °C Dichte: 0,840 Flammpunkt: 43 °C (109 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002975 CAS-Nummer: 821-09-0 EINECS: 212-473-2 UN: 1987 ADR: 3,III |