4-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Penten-5-ol, 2-Allylethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
111279-10G 111279-1G 111279-50G
SIAL111279-10GEA 103 EUR
SIAL111279-10G SIAL111279-1G SIAL111279-50G
4-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®
4-Penten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002975
CAS-Nummer: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
UN: 1987
ADR: 3,III