5-Hexen-1-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hexen-6-ol
A15766.06
A15766.14
A15766.06EA
72
EUR
A15766.06
A15766.14
5-Hexen-1-ol ≥98%
5-Hexen-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 821-41-0
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Characteristic
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₂O Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 152…155 °C Schmelzpunkt: < –20 °C Dichte: 0,842 Flammpunkt: 59 °C (138 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002981 CAS-Nummer: 821-41-0 EINECS: 212-477-4 UN: 2924 ADR: 3,III |