5-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Hexen-6-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
230324-25G 230324-5G
SIAL230324-25GEA 200 EUR
SIAL230324-25G SIAL230324-5G
5-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
5-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002981
CAS-Nummer: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 1987
ADR: 3,III