cis-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: cis-Hex-3-en-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W256323-100G-K W256323-1KG-K W256323-4KG-K
SIALW256323-100G-KEA 168 EUR
SIALW256323-100G-K SIALW256323-1KG-K SIALW256323-4KG-K
cis-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-3-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063217
CAS-Nummer: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04719