trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: trans-Hex-2-en-1-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

132667-100G 132667-25G
SIAL132667-100GEA 96.2 EUR
SIAL132667-100G SIAL132667-25G
trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Dichte: 0,8459 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002927
CAS-Nummer: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR