trans-2-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
424447-25ML 424447-5ML
SIAL424447-25MLEA 574 EUR
SIAL424447-25ML SIAL424447-5ML
trans-2-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Penten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 136 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,847 g/cm³ (25 °C)
CAS-Nummer: 1576-96-1
EINECS: 216-416-2
UN: 1987
ADR: 3,III