trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trans-Hex-3-en-1-ol, trans-1-Hydroxy-3-hexen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
224715-25G
224715-5G
SIAL224715-25GEA
159
EUR
SIAL224715-25G
SIAL224715-5G
trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexen-1-ol
Formel:
C₆H₁₂O Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 155…156 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 1,515 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00002960 CAS-Nummer: 928-97-2 EINECS: 213-193-3 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 12,04737 |