trans-4-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-1-Hydroxy-4-hexen, trans-Hex-4-en-1-ol, trans-6-Hydroxy-2-hexen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
237604-25G 237604-5G
SIAL237604-25GEA 328 EUR
SIAL237604-25G SIAL237604-5G
trans-4-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-4-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 157…159 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,851 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009713
CAS-Nummer: 928-92-7
EINECS: 213-188-6