cis-2-Buten-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: cis-1,4-Dihydroxy-2-buten, (Z)-2-Buten-1,4-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B86206-25G B86206-500G
SIALB86206-25GEA 16.3 EUR
SIALB86206-25G SIALB86206-500G
cis-2-Buten-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
cis-2-Buten-1,4-diol
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002924
CAS-Nummer: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Merck Index: 12,02390