1-Decen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Decylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D1807-100ML
D1807-1L
SIALD1807-100MLEA
82.5
EUR
SIALD1807-100ML
SIALD1807-1L
1-Decen, Sigma-Aldrich®
1-Decen
Formel:
C₁₀H₂₀ Molecular Weight: 140,27 g/mol Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –66 °C Dichte: 0,7408 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009577 CAS-Nummer: 872-05-9 EINECS: 212-819-2 UN: 3295 ADR: 3,III |