1-Dodecen 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Dodecylen
A14992.22 A14992.36
A14992.22EA 23 EUR
A14992.22 A14992.36
1-Dodecen 96%
1-Dodecen
Purity: 96% CAS No.: 112-41-4 Molecular Formula: C12H24 Formula Weight: 168.32 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4300 Melting Point: -37° Boiling Point: 212-213° Beilstein Reference: 1699848 MDL No.: MFCD00008961
Formel: C₁₂H₂₄
Molecular Weight: 168,32 g/mol
Siedepunkt: 212…213 °C
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0,758
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008961
CAS-Nummer: 112-41-4
EINECS: 203-968-4