1-Hepten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

262269-100ML 262269-25ML
SIAL262269-100MLEA 259 EUR
SIAL262269-100ML SIAL262269-25ML
1-Hepten, Sigma-Aldrich®
1-Hepten
Formel: C₇H₁₄
Molecular Weight: 98,19 g/mol
Siedepunkt: 93 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –119 °C
Dichte: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009531
CAS-Nummer: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN: 2278
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR