1-Hexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butylethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
230545-100ML
230545-1L
SIAL230545-100MLEA
47.4
EUR
SIAL230545-100ML
SIAL230545-1L
1-Hexen, Sigma-Aldrich®
1-Hexen
Formel:
C₆H₁₂ Molecular Weight: 84,16 g/mol Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –140 °C Dichte: 0,675 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –26 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009505 CAS-Nummer: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...