1-Hexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
240761-100ML 240761-50ML
SIAL240761-100MLEA 38.8 EUR
SIAL240761-100ML SIAL240761-50ML
1-Hexen, Sigma-Aldrich®
1-Hexen
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009505
CAS-Nummer: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II