1-Nonen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N30404-25G
N30404-5G
SIALN30404-25GEA
380
EUR
SIALN30404-25G
SIALN30404-5G
1-Nonen, Sigma-Aldrich®
1-Nonen
Formel:
C₉H₁₈ Siedepunkt: 147 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –88 °C Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009568 CAS-Nummer: 124-11-8 EINECS: 204-681-7 UN: 3295 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...