cis-2-Penten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (Z)-2-Pentene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
143766-10G 143766-1G
SIAL143766-10GEA 270 EUR
SIAL143766-10G SIAL143766-1G
cis-2-Penten, Sigma-Aldrich®
cis-2-Penten
Formel: C₅H₁₀
Molecular Weight: 70,13 g/mol
Siedepunkt: 37 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –152,5 °C
Dichte: 0,6556 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063978
CAS-Nummer: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263